1-[2-(Trifluoromethyl)-3-pyridyl]cyclopropanecarbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC520373-1G
APOSPC520373-1GEA
3420
EUR
APOSPC520373-1G
1-[2-(Trifluoromethyl)-3-pyridyl]cyclopropanecarbonitrile
1-[2-(Trifluoromethyl)-3-pyridyl]cyclopropanecarbonitrile
Formel:
C₁₀H₇F₃N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23134897 CAS-Nummer: 1427012-75-6 |