1-[5-(Trifluoromethyl)-3-pyridyl]cyclopropanecarbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC520375-1G
APOSPC520375-1GEA
3420
EUR
APOSPC520375-1G
1-[5-(Trifluoromethyl)-3-pyridyl]cyclopropanecarbonitrile
1-[5-(Trifluoromethyl)-3-pyridyl]cyclopropanecarbonitrile
Formel:
C₁₀H₇F₃N₂ Molecular Weight: 212,171 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23134899 CAS-Nummer: 1427010-36-3 |