1-[6-(Trifluoromethyl)-3-pyridyl]cyclopropanecarbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC520376-1G
APOSPC520376-1GEA
3420
EUR
APOSPC520376-1G
1-[6-(Trifluoromethyl)-3-pyridyl]cyclopropanecarbonitrile
1-[6-(Trifluoromethyl)-3-pyridyl]cyclopropanecarbonitrile
Formel:
C₁₀H₇F₃N₂ Molecular Weight: 212,171 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23134900 CAS-Nummer: 1427012-06-3 |