1-[3-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]cyclopropanecarbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC520377-1G
APOSPC520377-1GEA
3420
EUR
APOSPC520377-1G
1-[3-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]cyclopropanecarbonitrile
1-[3-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]cyclopropanecarbonitrile
Formel:
C₁₀H₇F₃N₂ Molecular Weight: 212,171 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23134901 CAS-Nummer: 1427012-98-3 |