1-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]cyclopropanecarbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC520378-1G
APOSPC520378-1GEA 3420 EUR
APOSPC520378-1G
1-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]cyclopropanecarbonitrile
1-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]cyclopropanecarbonitrile
Formel: C₁₀H₇F₃N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23134903
CAS-Nummer: 1427010-15-8