1-(6-Fluoro-2-pyridyl)cyclopropanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC520380-1G
APOSPC520380-1GEA
1710
EUR
APOSPC520380-1G
1-(6-Fluoro-2-pyridyl)cyclopropanecarboxylic acid
1-(6-Fluoro-2-pyridyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formel:
C₉H₈FNO₂ Molecular Weight: 181,164 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23134921 CAS-Nummer: 1427011-62-8 |