1-(4-Fluoro-3-pyridyl)cyclopropanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC520381-1G
APOSPC520381-1GEA
2740
EUR
APOSPC520381-1G
1-(4-Fluoro-3-pyridyl)cyclopropanecarboxylic acid
1-(4-Fluoro-3-pyridyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formel:
C₉H₈FNO₂ Molecular Weight: 181,164 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23134923 CAS-Nummer: 1427011-71-9 |