1-(2-Fluoro-3-pyridyl)cyclopropanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC520382-1G
APOSPC520382-1GEA 2740 EUR
APOSPC520382-1G
1-(2-Fluoro-3-pyridyl)cyclopropanecarboxylic acid
1-(2-Fluoro-3-pyridyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₉H₈FNO₂
Molecular Weight: 181,164 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23134924
CAS-Nummer: 1427021-82-6