1-(6-Fluoro-3-pyridyl)cyclopropanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC520383-1G
APOSPC520383-1GEA
2740
EUR
APOSPC520383-1G
1-(6-Fluoro-3-pyridyl)cyclopropanecarboxylic acid
1-(6-Fluoro-3-pyridyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formel:
C₉H₈FNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23134925 CAS-Nummer: 1427010-46-5 |