1-(2-Fluoro-4-pyridyl)cyclopropanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC520384-1G
APOSPC520384-1GEA 2740 EUR
APOSPC520384-1G
1-(2-Fluoro-4-pyridyl)cyclopropanecarboxylic acid
1-(2-Fluoro-4-pyridyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₉H₈FNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23134927
CAS-Nummer: 1427021-97-3