1-[3-(Trifluoromethyl)-4-pyridyl]cyclopropanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC520386-1G
APOSPC520386-1GEA
2740
EUR
APOSPC520386-1G
1-[3-(Trifluoromethyl)-4-pyridyl]cyclopropanecarboxylic acid
1-[3-(Trifluoromethyl)-4-pyridyl]cyclopropanecarboxylic acid
Formel:
C₁₀H₈F₃NO₂ Molecular Weight: 231,171 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23134929 CAS-Nummer: 1427024-73-4 |