1-[2-(Trifluoromethyl)-3-pyridyl]cyclopropanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC520387-1G
APOSPC520387-1GEA 2740 EUR
APOSPC520387-1G
1-[2-(Trifluoromethyl)-3-pyridyl]cyclopropanecarboxylic acid
1-[2-(Trifluoromethyl)-3-pyridyl]cyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₈F₃NO₂
Molecular Weight: 231,171 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23134930
CAS-Nummer: 1427012-25-6