1-[4-(Trifluoromethyl)-3-pyridyl]cyclopropanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC520388-1G
APOSPC520388-1GEA
2740
EUR
APOSPC520388-1G
1-[4-(Trifluoromethyl)-3-pyridyl]cyclopropanecarboxylic acid
1-[4-(Trifluoromethyl)-3-pyridyl]cyclopropanecarboxylic acid
Formel:
C₁₀H₈F₃NO₂ Molecular Weight: 231,171 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23134931 CAS-Nummer: 1427024-29-0 |