1-[3-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]cyclopropanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC520389-1G
APOSPC520389-1GEA
2740
EUR
APOSPC520389-1G
1-[3-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]cyclopropanecarboxylic acid
1-[3-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]cyclopropanecarboxylic acid
Formel:
C₁₀H₈F₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23134932 CAS-Nummer: 1427021-91-7 |