N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC520400-1G
PC520400-250MG
APOSPC520400-1GEA
126
EUR
APOSPC520400-1G
APOSPC520400-250MG
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₂FN·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31745722 CAS-Nummer: 2379918-45-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |