Perfluorobutane-1-sulphonic anhydride 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluorobutane-1-sulphonic anhydride, Nonafluorobutane-1-sulphonic anhydride

PC52046-1G PC52046-5G
APOSPC52046-1GEA 84.1 EUR
APOSPC52046-1G APOSPC52046-5G
Perfluorobutane-1-sulphonic anhydride 95%
Perfluorobutane-1-sulphonic anhydride
Formel: C₈F₁₈O₅S₂
Molecular Weight: 582.184 g/mol
Siedepunkt: 84 °C
Dichte: 1.898 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03427256
CAS-Nummer: 36913-91-4
EINECS: 253-270-9
UN: 3264
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR