Neodymtrifluorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5205-25G
APOSPC5205-25GEA 97.3 EUR
APOSPC5205-25G
Neodymtrifluorid 98%
Neodymtrifluorid
Formel: F₃Nd
Siedepunkt: 2300 °C
Schmelzpunkt: 1410 °C
Dichte: 6,506 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011135
CAS-Nummer: 13709-42-7
EINECS: 237-253-3