4-Chlor-2-nitrobenzotrifluorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride, 1-Chloro-3-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC520503-10G
PC520503-1G
PC520503-5G
APOSPC520503-10GEA
640
EUR
APOSPC520503-10G
APOSPC520503-1G
APOSPC520503-5G
4-Chlor-2-nitrobenzotrifluorid 95%
4-Chlor-2-nitrobenzotrifluorid
Formel:
C₇H₃ClF₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00047693 CAS-Nummer: 25889-38-7 |