N-(4-Chlorophenyl)-1,1,1-trifluoro-methanesulphonamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520510-1G
PC520510-5G
APOSPC520510-1GEA
280
EUR
APOSPC520510-1G
APOSPC520510-5G
N-(4-Chlorophenyl)-1,1,1-trifluoro-methanesulphonamide 95%
N-(4-Chlorophenyl)-1,1,1-trifluoro-methanesulphonamide
Formel:
C₇H₅ClF₃NO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00856978 CAS-Nummer: 23384-04-5 |