3',5'-Dimethyl-2,2,2-trifluoracetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(3,5-Dimethylphenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC520513-5G
APOSPC520513-5GEA
350
EUR
APOSPC520513-5G
3',5'-Dimethyl-2,2,2-trifluoracetophenon
3',5'-Dimethyl-2,2,2-trifluoracetophenon
Formel:
C₁₀H₉F₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01319988 CAS-Nummer: 132719-10-9 |