2-Chloro-5-fluoropyridine-3-carbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Chloro-5-fluoronicotinaldehyde
PC520523-5G
APOSPC520523-5GEA
180
EUR
APOSPC520523-5G
2-Chloro-5-fluoropyridine-3-carbaldehyde 97%
2-Chloro-5-fluoropyridine-3-carbaldehyde
Formel:
C₆H₃ClFNO Molecular Weight: 159.55 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03095247 CAS-Nummer: 851484-95-2 |