4-(Trifluoromethyl)biphenyl 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(Trifluoromethyl)-1,1'-biphenyl
PC520526-25G
APOSPC520526-25GEA
524
EUR
APOSPC520526-25G
4-(Trifluoromethyl)biphenyl 95%
4-(Trifluoromethyl)biphenyl
Formel:
C₁₃H₉F₃ Molecular Weight: 222,21 g/mol Schmelzpunkt: 70…72 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03412287 CAS-Nummer: 398-36-7 |