2,5-Difluor-4-methoxybenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520540-5G
APOSPC520540-5GEA
127
EUR
APOSPC520540-5G
2,5-Difluor-4-methoxybenzaldehyd 98%
2,5-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
Formel:
C₈H₆F₂O₂ Molecular Weight: 172.13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06246882 CAS-Nummer: 879093-08-0 |