2-(Trifluormethyl)benzylmercaptan 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(Trifluoromethyl)phenylmethanethiol
PC520547-5G
APOSPC520547-5GEA
222
EUR
APOSPC520547-5G
2-(Trifluormethyl)benzylmercaptan 95%
2-(Trifluormethyl)benzylmercaptan
Formel:
C₈H₇F₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
26039-98-5 |