(6-Fluoro-2-pyridyl)methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520559-5G
APOSPC520559-5GEA
172
EUR
APOSPC520559-5G
(6-Fluoro-2-pyridyl)methanol 97%
(6-Fluoro-2-pyridyl)methanol
Formel:
C₆H₆FNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07783827 CAS-Nummer: 315180-17-7 |