2-Chlor-5-iodbenzotrifluorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Chloro-4-iodo-2-(trifluoromethyl)benzene
PC520562-100G
APOSPC520562-100GEA 121 EUR
APOSPC520562-100G
2-Chlor-5-iodbenzotrifluorid 97%
2-Chlor-5-iodbenzotrifluorid
Formel: C₇H₃ClF₃I
Molecular Weight: 306,4514 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09037801
CAS-Nummer: 260355-20-2