Potassium (2-cyanophenyl)trifluoroborate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520579-5G
APOSPC520579-5GEA
114
EUR
APOSPC520579-5G
Potassium (2-cyanophenyl)trifluoroborate 97%
Potassium (2-cyanophenyl)trifluoroborate
Formel:
C₇H₄BF₃N·K Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09952302 CAS-Nummer: 929038-12-0 |