4-Brom-2-(trifluormethoxy)anisol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520587-10G
PC520587-5G
APOSPC520587-10GEA
535
EUR
APOSPC520587-10G
APOSPC520587-5G
4-Brom-2-(trifluormethoxy)anisol 95%
4-Brom-2-(trifluormethoxy)anisol
Formel:
C₈H₆BrF₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09907950 CAS-Nummer: 853771-88-7 |