2-Bromo-1-(difluoromethoxy)-4-(trifluoromethyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520590-10G
APOSPC520590-10GEA
2340
EUR
APOSPC520590-10G
2-Bromo-1-(difluoromethoxy)-4-(trifluoromethyl)benzene 95%
2-Bromo-1-(difluoromethoxy)-4-(trifluoromethyl)benzene
Formel:
C₈H₄BrF₅O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11036074 CAS-Nummer: 954236-03-4 |