2-Methyl-4-nitrobenzotrifluoride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Methyl-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
PC520626-5G
APOSPC520626-5GEA
408
EUR
APOSPC520626-5G
2-Methyl-4-nitrobenzotrifluoride 97%
2-Methyl-4-nitrobenzotrifluoride
Formel:
C₈H₆F₃NO₂ Molecular Weight: 205,14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11226539 CAS-Nummer: 1960-52-7 |