3-(N-Boc-amino)benzotrifluorid ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(3-Trifluoromethylphenyl)-carbamic acid tert-butyl ester
PC520634-1G
APOSPC520634-1GEA
268
EUR
APOSPC520634-1G
3-(N-Boc-amino)benzotrifluorid ≥95%
3-(N-Boc-amino)benzotrifluorid
Formel:
C₁₂H₁₄F₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11040633 CAS-Nummer: 109134-07-8 |