1-(1,1-Difluoroethyl)-2,3-difluorobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520640-5G
APOSPC520640-5GEA
1630
EUR
APOSPC520640-5G
1-(1,1-Difluoroethyl)-2,3-difluorobenzene 95%
1-(1,1-Difluoroethyl)-2,3-difluorobenzene
Formel:
C₈H₆F₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11845810 CAS-Nummer: 1138445-08-5 |