1-Fluoro-4-isopropenyl-2-(trifluoromethyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520652-5G
APOSPC520652-5GEA
408
EUR
APOSPC520652-5G
1-Fluoro-4-isopropenyl-2-(trifluoromethyl)benzene 95%
1-Fluoro-4-isopropenyl-2-(trifluoromethyl)benzene
Formel:
C₁₀H₈F₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11226534 CAS-Nummer: 367-68-0 |