(3-Fluoropyridin-4-yl)methanol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC520662-1G
PC520662-5G
APOSPC520662-1GEA
0
EUR
APOSPC520662-1G
APOSPC520662-5G
(3-Fluoropyridin-4-yl)methanol 99%
(3-Fluoropyridin-4-yl)methanol
Formel:
C₆H₆FNO Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11656367 CAS-Nummer: 870063-60-8 |