5-(Trifluoromethyl)pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520663-1G
PC520663-5G
APOSPC520663-1GEA
302
EUR
APOSPC520663-1G
APOSPC520663-5G
5-(Trifluoromethyl)pyrimidine 95%
5-(Trifluoromethyl)pyrimidine
Formel:
C₅H₃F₃N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11100527 CAS-Nummer: 176214-12-3 |