5-Bromo-3-fluoro-2-(hydroxymethyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(5-Bromo-3-fluoropyridin-2-yl)methanol
PC52069-250MG
APOSPC52069-250MGEA
92.8
EUR
APOSPC52069-250MG
5-Bromo-3-fluoro-2-(hydroxymethyl)pyridine 97%
5-Bromo-3-fluoro-2-(hydroxymethyl)pyridine
Formel:
C₆H₅BrFNO Molecular Weight: 206,02 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16607004 CAS-Nummer: 1206968-92-4 |