2-Chlor-4-fluor-3-methylbenzonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520690-5G
APOSPC520690-5GEA
84.1
EUR
APOSPC520690-5G
2-Chlor-4-fluor-3-methylbenzonitril 95%
2-Chlor-4-fluor-3-methylbenzonitril
Formel:
C₈H₅ClFN Molecular Weight: 169,5834 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13193544 CAS-Nummer: 796600-15-2 |