4-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC52070-1G
PC52070-250MG
APOSPC52070-1GEA
899
EUR
APOSPC52070-1G
APOSPC52070-250MG
4-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
4-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₆ClFO₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13185596 CAS-Nummer: 1214377-19-1 |