1-(Difluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520707-10G
APOSPC520707-10GEA 2310 EUR
APOSPC520707-10G
1-(Difluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
1-(Difluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₈H₅F₅O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14698439
CAS-Nummer: 119558-79-1