1-Bromo-4-(1,1-difluoropropyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520724-1G
APOSPC520724-1GEA
579
EUR
APOSPC520724-1G
1-Bromo-4-(1,1-difluoropropyl)benzene 95%
1-Bromo-4-(1,1-difluoropropyl)benzene
Formel:
C₉H₉BrF₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16140148 CAS-Nummer: 162783-79-1 |