1-(Trifluoromethyl)cyclopropanemethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC520735-1G
PC520735-5G
APOSPC520735-1GEA
0
EUR
APOSPC520735-1G
APOSPC520735-5G
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanemethanol 95%
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanemethanol
Formel:
C₅H₇F₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16990760 CAS-Nummer: 371917-17-8 |