2,2-Difluoro-1-phenylcyclopropanecarboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520742-1G
PC520742-500MG
PC520742-5G
APOSPC520742-1GEA
361
EUR
APOSPC520742-1G
APOSPC520742-500MG
APOSPC520742-5G
2,2-Difluoro-1-phenylcyclopropanecarboxylic acid 97%
2,2-Difluoro-1-phenylcyclopropanecarboxylic acid
Formel:
C₁₀H₈F₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18434522 CAS-Nummer: 156021-07-7 |