2,6-Dichloro-3-(difluoromethyl)-5-fluoropyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520763-5G
APOSPC520763-5GEA
1350
EUR
APOSPC520763-5G
2,6-Dichloro-3-(difluoromethyl)-5-fluoropyridine 97%
2,6-Dichloro-3-(difluoromethyl)-5-fluoropyridine
Formel:
C₆H₂Cl₂F₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22199308 CAS-Nummer: 1374659-39-8 |