1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520769-5G
APOSPC520769-5GEA
2100
EUR
APOSPC520769-5G
1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(trifluoromethoxy)benzene
Formel:
C₇F₈O Molecular Weight: 252.062 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22580777 CAS-Nummer: 6161-54-2 |