1-Chloro-2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520771-1G
APOSPC520771-1GEA
570
EUR
APOSPC520771-1G
1-Chloro-2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1-Chloro-2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzene
Formel:
C₇H₃ClF₄O Molecular Weight: 214,545 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22580883 CAS-Nummer: 1404194-53-1 |