5-Bromo-1-chloro-3-fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520772-5G
APOSPC520772-5GEA
2300
EUR
APOSPC520772-5G
5-Bromo-1-chloro-3-fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene 95%
5-Bromo-1-chloro-3-fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formel:
C₇H₂BrClF₄O Molecular Weight: 293.441 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22580729 CAS-Nummer: 1417566-38-1 |