2,3-Difluoro-1-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520773-1G
APOSPC520773-1GEA
1050
EUR
APOSPC520773-1G
2,3-Difluoro-1-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
2,3-Difluoro-1-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel:
C₈H₅F₅O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22580955 CAS-Nummer: 1404194-74-6 |