1-(Trifluoromethyl)naphthalene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520796-10G
PC520796-1G
PC520796-5G
APOSPC520796-10GEA
882
EUR
APOSPC520796-10G
APOSPC520796-1G
APOSPC520796-5G
1-(Trifluoromethyl)naphthalene 97%
1-(Trifluoromethyl)naphthalene
Formel:
C₁₁H₇F₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04973005 CAS-Nummer: 26458-04-8 |