2-Fluoro-4-methoxypyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520798-5G
APOSPC520798-5GEA
277
EUR
APOSPC520798-5G
2-Fluoro-4-methoxypyridine 97%
2-Fluoro-4-methoxypyridine
Formel:
C₆H₆FNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12828014 CAS-Nummer: 175965-83-0 |