Methyl 4-fluoro-3-morpholinosulphonyl-benzothiophene-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520812-1G
PC520812-250MG
PC520812-500MG
APOSPC520812-1GEA
815
EUR
APOSPC520812-1G
APOSPC520812-250MG
APOSPC520812-500MG
Methyl 4-fluoro-3-morpholinosulphonyl-benzothiophene-2-carboxylate 95%
Methyl 4-fluoro-3-morpholinosulphonyl-benzothiophene-2-carboxylate
Formel:
C₁₄H₁₄FNO₅S₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09981086 CAS-Nummer: 946300-74-9 |